Läs mer
Memmert™ Rostfritt stål inskjutbar botten droppbricka för SF110, 15 mm
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SF110 Sterilisator
Beskrivning
- Åtföljande
- Kan påverka temperaturfördelningen
- Tillverkad av rostfritt stål
- Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SF110 Sterilisator |
| Produkttyp | Droppbricka |
| Höjd (metrisk) bricka | Fälg: 15 mm |
| Material | Rostfritt stål |