Beskrivning
- Åtföljande
- Kan påverka temperaturfördelningen
- Tillverkad av rostfritt stål
- Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SN30 Sterilisator |
| Produkttyp | Droppbricka |
| Höjd (metrisk) bricka | Fälg: 15 mm |
| Material | Rostfritt stål |