Läs mer
Memmert™ Rostfritt stål inskjutbar botten droppbricka för UN160, 15 mm
Produktkod. 17589865 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UN160 Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17589865 UN160 Ugn
1 options
Produktkod. 17589865 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN160B02073
Operforerade infällbara droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN160 Ugn
Typ Droppbricka
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) Fälg: 15 mm