Läs mer
Memmert™ Rostfritt stål inskjutbar botten droppbricka för UN55plus, 15 mm
Produktkod. 17580326 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
UN55plus Ugn
Produktkod. För användning med (utrustning)
17580326 UN55plus Ugn
1 options
Produktkod. 17580326
Brand: Memmert™ UN55plusB02072
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operforerade infällbara droppbrickor tillverkade av rostfritt stål.
  • Åtföljande
  • Kan påverka temperaturfördelningen
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Fälghöjd: 15 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN55plus Ugn
Typ Droppbricka
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) Fälg: 15 mm