Läs mer
Micronova™ Rostfritt stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers
Produktkod. 13148655 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Produkttyp:
Mop Wringer
Wringer för dubbelsidig mopp
Bredd (metrisk):
40,6 cm
45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
13148655 Mop Wringer 45,7 cm Varje
12807033 Wringer för dubbelsidig mopp 40,6 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13148655 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer W9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 SEK
    2919.63 SEK / Paket med 1
    Save 140.37 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Dessa moppvridare i rostfritt stål med platt huvud är ergonomiskt tillverkade av ett enda stycke rostfritt stål som enkelt fästs på kanten på B-7-seriens skopor. Vridarna har en enkel design som lämnar mopparna fuktiga nog för att effektivt desinficera ytor samtidigt som överflödig vätska vrids ur.
Micronova SlimLine och T-Mop Wringers, autoklaverbara: Ja, SlimT Pärs
De Micronova Rostfritt stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers fungerar bra med Micronova SlimLine™ , SnapMops™ , FlatMops™ , PadMops™ och PocketMops™ samt Slim-T™ och T-Mop serie moppar. W-9 är dock att föredra med Slim-T och T-Mops, medan W-92, med dubbelsidiga vridplattor, är utmärkt för PadMops™ och SnapMops™ .
  • Lätt och ergonomisk moppvridare
  • Tillverkad av ett enda stycke rostfritt stål utan rörliga delar
  • Elektropolerat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd
  • Stor läpp på W-92 för dubbelsidig vridning
  • Designad för SlimLine™ och T-Mop serie samt andra moppar med platt huvud
Beställningsinfo
Varje hink mäter 19,25 x 9,5 x 9,5 tum. (48,9 x 24,1 x 24,1 cm).
Specifikationer
Produkttyp Mop Wringer
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) SlimT™ dubbel hinkvagn, T-Mop™ eller moppar i skrapa, C-7-vagn eller B-7-serien hink
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45,7 cm