Läs mer
Grant Instruments™ Lutande lock i rostfritt stål
Produktkod. 11436427
För användning med (utrustning):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11436427
Brand: Grant Instruments™ LU28
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för användning över 60 °C. Lutande lock i rostfritt stål undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serie Orört vattenbad
  • Triangulärt rostfritt stål med plasthandtag
  • Välj bland följande tillgängliga storlekar:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 eller 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SAP18, ST12, ST26
Material Rostfritt stål