Läs mer
Grant Instruments™ Lutande lock i rostfritt stål
Produktkod. 11446427
Change view
För användning med (utrustning):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11446427 SAP34, ST38 Varje
11436427 SAP18, ST12, ST26 Varje
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 Varje
11416427 SAP5, ST5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446427 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer LU36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3715.00 SEK
    3303.80 SEK / Paket med 1
    Save 411.20 SEK
    11% Av
I lager
Rekommenderas för användning över 60 °C. Lutande lock i rostfritt stål undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serie Orört vattenbad
  • Triangulärt rostfritt stål med plasthandtag
  • Välj bland följande tillgängliga storlekar:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 eller 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) SAP34, ST38
Material Rostfritt stål