Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Produktkod. 12730077
Nålmätare:
34 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12730077
Brand: Hamilton™ 207434
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns i anpassade längder och spetsstilar för att passa dina laboratoriebehov. Hamilton™ Små nav avtagbara nålar är tillverkade av rostfritt stål.
  • Autoklaveringsbar
  • Standard nållängd är 2 tum/51 mm
  • Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 34 G
Diameter (metrisk) Inre 0.05 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.16 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Nålpunktstil 3 eller 4
För användning med (utrustning) Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre)