Läs mer
asecos™ Korg för smådelar i rostfritt stål
Produktkod. 17846556 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
58,12 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17846556 58,12 gal.
1 options
Produktkod. 17846556 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40450
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Smådelarskorgen i rostfritt stål är användbar för rengöring av smådelar med en kapacitet på 8 liter.
  • Kan hakas på den övre delen av smådelarsrengöraren för att rinna av delarna.
  • För smådelar rengöringsmedel med kapacitet på 8 liter.s
  • Dia x H (mm): 222
Specifikationer
Produkttyp Delrengörare
Kapacitet (engelska) 58,12 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 L
Färg Blått
För användning med (applikation) Säker lagring av vattenföroreningar
För användning med (utrustning) 4 x 200 L trumma
Material Rostfritt stål
Inkluderar PE-grid
Kvantitet 1
Längd (metrisk) 1330 mm
Bredd (engelska) 52,36 tum
Bredd (metrisk) 1330 mm
Höjd (engelska) 12,60 tum
Höjd (metrisk) 320 mm
Vikt (engelska) 121.25 lb.
Vikt (metrisk) 55 kg