Läs mer
asecos™ Rostfritt stål rengöringsmedel för små delar
Produktkod. 17876386 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
8 l
Färg:
Grå
Gult
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17876386 2 l Gult
17826466 4 l Gult
17886346 2 l Grå
17836556 4 l Grå
17856556 8 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17876386 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40445
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Smådelarsrengöringen i rostfritt stål är idealisk för rengöring eller avfettning av smådelar.
  • Med infällt grepp
  • Fjäderbelastad nedsänkningssil inkl. flamskydd, jordanslutning
Specifikationer
Produkttyp Rengöring av delar
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Gult
Material Stål
Bredd (engelska) 10,39 tum.
Bredd (metrisk) 264.00 mm
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Höjd (metrisk) 95.00 mm
Vikt (engelska) 5.64 lb.
Vikt (metrisk) 2.56 kg