Läs mer
Buerkle™ Spatel i rostfritt stål
Produktkod. 11878502 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
180 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11878502
Brand: Buerkle™ 53130180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universalinstrument för att samla, dela och blanda pastor, krämer mm.
Universalinstrument för att samla, dela och blanda pastor, krämer mm.
  • Blad av rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Trähandtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Universellt instrument för att samla, dela och blanda pastor, krämer
Bladmaterial Rostfritt stål V2A
Handtagsmaterial Trä
Material Rostfritt stål
Typ av handtag Trä
Längd (metrisk) 180 mm