Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål sked/spatel Combo redskap
Produktkod. 15977961 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15977961 210 mm -
11756597 120 mm Paket med 5
11864233 210 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15977961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    713.12 SEK / Paket med 10
    Save 496.88 SEK
    41% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd ett verktyg för två jobb. Nickel Electro™ Kombinationsredskap med sked/spatel i rostfritt stål mäter vätskor och pulver med skedänden och dela och separera material med spateländen.
Dubbel användningsredskap mäter vätskor och fina pulver med skedändan; delar och separerar material med spateländen.
  • Tillverkad av rostfritt stål.
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Spatel
Avsluta Ljus finish
För användning med (applikation) Sterila applikationer
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 210 x 20 mm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 210 mm
Sterilitet Sterila