Läs mer
Bochem™ Pulvertratt i rostfritt stål
Produktkod. 10527371
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
240 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst
10527371 240 mm
1 options
Produktkod. 10527371 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8723
Beräknad leverans: 03-12-2026
Speciellt utformad för att möjliggöra flöde av pulverformigt material. Bochem™ Rostfritt stål pulvertratt är mycket hållbar och motståndskraftig.
  • 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
  • Rakt och brett skaft.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 240 mm
Diameter (metrisk) skaft 30mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) skaft 60mm
Längd (metrisk) Totalt 210mm