Läs mer
S Murray and Co™ Stainless Steel Specimen Forceps
Produktkod. 12790916
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12790916 300 mm Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12790916 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer Y036/03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Use these forceps for a variety of applications. S Murray™ Stainless Steel Specimen Forceps are fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures.
  • Stainless Steel
  • Length: 290mm
Specifikationer
Produkttyp Forceps
Material Stainless Steel
För användning med (applikation) For dissection
Kvantitet Each
Längd (metrisk) 300 mm