Läs mer
Buerkle™ Tapp i rostfritt stål
Produktkod. 15531721 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
Stål, rostfritt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15531721 Stål, rostfritt Varje
1 options
Produktkod. 15531721 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 05350020
I lager
Mycket robust och robust tapp gjord av rostfritt stål AISI 304 (1.4301). Utloppet på tappen i rostfritt stål är 360 grader° så den kan justeras till vilken position som helst. Med praktisk upphängningsanordning för påfyllning av behållare och ögla för att stänga av tappen.
  • Tätningar PTFE, FKM
  • Självstängande
  • Gänganslutning 3/4 tum.
  • Låsbar
  • NW 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
För användning med (utrustning) 3/4 tum Trådanslutning
Material Stål, rostfritt