Läs mer
Bel-Art™ Rostfria skedar
Produktkod. 11706545 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml liten sked, 2,8 ml stor sked
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL liten sked, 5,0 mL stor sked
2,0 mL liten sked, 8,0 mL stor sked
Längd (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11706545
Brand: Bel-Art™ F367300015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelände med två skålstorlekar.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Provtagningsskedar har fast, rundat skaft
  • Finns i slätt polerat rostfritt stål eller belagd med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Solid, rundad skaft
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml, 2 ml
Färg Brun
Produkttyp Sked
Avsluta Fluo-Kem Teflon FEP belagd
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 15 cm