Läs mer
Bel-Art™ Rostfria skedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,8 ml liten sked, 2,8 ml stor sked
0.5 mL, 2 mL
1,8 mL liten sked, 5,0 mL stor sked
1.6 mL, 3 mL
2,0 mL liten sked, 8,0 mL stor sked
Längd (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Dubbelände med två skålstorlekar.
- Made from 304 stainless-steel
- Sampling spoons have solid, rounded shaft
- Available in plain polished stainless-steel or coated with Fluo-Kem™ PTFE FEP
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Form | Solid, Rounded Shaft |
| Kapacitet (metrisk) | 1.6 mL, 3 mL |
| Färg | Brown |
| Produkttyp | Spoon |
| Avsluta | Fluo-Kem Teflon FEP coated |
| Material | Stainless Steel |
| Längd (metrisk) | 21 cm |