Läs mer
Bel-Art™ Rostfria skedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml liten sked, 2,8 ml stor sked
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL liten sked, 5,0 mL stor sked
2,0 mL liten sked, 8,0 mL stor sked
Längd (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Dubbelände med två skålstorlekar.
- Tillverkad av 304 rostfritt stål
- Provtagningsskedar har fast, rundat skaft
- Finns i slätt polerat rostfritt stål eller belagd med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Solid, rundad skaft |
| Kapacitet (metrisk) | 2,0 mL liten sked, 8,0 mL stor sked |
| Produkttyp | Sked |
| Avsluta | Fluo-Kem Teflon FEP-belagda ändar |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 30 cm |