Läs mer
Bel-Art™ Rostfria skedar
Produktkod. 15550122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml liten sked, 2,8 ml stor sked
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL liten sked, 5,0 mL stor sked
2,0 mL liten sked, 8,0 mL stor sked
Längd (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15550122
Brand: Bel-Art™ H367290018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelände med två skålstorlekar.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Provtagningsskedar har fast, rundat skaft
  • Finns i slätt polerat rostfritt stål eller belagd med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Solid, rundad skaft
Kapacitet (metrisk) 0,8 ml liten sked, 2,8 ml stor sked
Produkttyp Sked
Avsluta Slätpolerat 304 rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 18 cm