Läs mer
S Murray and Co™ Fjädertång i rostfritt stål
Produktkod. 11340705
Change view
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Tipsstil:
Skarpa, böjda, smala flöjter
Trubbiga, smala flöjter
Vassa, smala flöjter
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil unitSize
11340705 115 mm Vassa, smala flöjter Varje
12740916 150 mm Trubbiga, smala flöjter Varje
12391369 125 mm Trubbiga, smala flöjter Varje
12381369 125 mm Skarpa, böjda, smala flöjter Varje
12371369 125 mm Vassa, smala flöjter Varje
12700046 150 mm Vassa, smala flöjter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11340705 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E004/01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för tillämpningar som större och mindre operationer, post mortem, dissekering och förbandsset. S Murray™ Fjädertång i rostfritt stål uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC, med full spårbarhet under hela tillverkningsprocessen.
  • Pincett i rostfritt stål för dissektion
Specifikationer
Produkttyp Fjädertång
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Tipsstil Vassa, smala flöjter
Längd (metrisk) 115 mm