Läs mer
Karl Hecht™ Fyrkantiga trådkorgar i rostfritt stål
Produktkod. 10328731
Change view
Storlek:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
10328731 16 x 16 x 16 cm
10669431 20 x 20 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328731 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41075016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.50 SEK
    1337.32 SEK / Paket med 1
    Save 143.18 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för allmänna förvaringsapplikationer i laboratoriet.
  • Trådnätskonstruktion så innehållet är synligt
  • Fyrkantig form
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Beskrivning Trådnätkonstruktion
Material Rostfritt stål
Form Fyrkantig
Storlek 16 x 16 x 16 cm
Produkttyp Trådkorg