Läs mer
Karl Hecht™ Fyrkantiga trådkorgar i rostfritt stål
Produktkod. 10669431
Change view
Storlek:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
10669431 20 x 20 x 20 cm
10328731 16 x 16 x 16 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10669431 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41075020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2002.20 SEK
    1655.80 SEK / Paket med 1
    Save 346.40 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Ett utmärkt alternativ för allmänna förvaringsapplikationer i laboratoriet.
  • Trådnätskonstruktion så innehållet är synligt
  • Fyrkantig form
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Beskrivning Trådnätkonstruktion
Material Rostfritt stål
Form Fyrkantig
Storlek 20 x 20 x 20 cm
Produkttyp Trådkorg