Läs mer
Bochem™ Stativ i rostfritt stål
Beskrivning
- Utvidgade, platta och tunga fötter för stabilitet
- 1 justerbar fot
- Glidskydd i gummi
- Gänga M10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Produkttyp | Stativ Bas |
| Kvantitet | 1 Pk. |