Läs mer
Tenak™ Stående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (25)
Lådor (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för alla märken av upprättstående frysar
- Stål, rostfritt
- För kryogena lådor med olika kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Cellavdelare | Ja |
| Produkttyp | Standardställ |
| Array | 3 x 5 |
| Håller | Lådor (12) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 |
| Hyllor | 12 |
| För användning med (applikation) | Passar in i alla frysmärken och -modeller |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Antal per förpackning | 1 |
| Visa mer |