Läs mer
Tenak™ Stående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor
Product Code. 15250704 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (25)
Lådor (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Unit Size:
Varje
Product Code. 15250704
Brand: Tenak™ TE23220
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använda Tenak™ Upprättstående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor för dina kryogena förvaringsbehov. En mängd olika ställ i rostfritt stål rymmer lådhöjder och kvantiteter för laboratoriefrysar.
  • Lämplig för alla märken av upprättstående frysar
  • Stål, rostfritt
  • För kryogena lådor med olika kapacitet
Specifications
Cellavdelare Ja
Produkttyp Standardställ
Array 2 x 5
Håller Lådor (10)
Material Rostfritt stål
Positioner 10
Hyllor 10
För användning med (applikation) Passar in i alla frysmärken och -modeller
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 139 mm
Höjd (metrisk) 210 mm
Djup (metriskt) 688 mm