Läs mer
Tenak™ Stående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor
Produktkod. 15268373 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (25)
Lådor (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15268373
Brand: Tenak™ TE23124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Tenak™ Upprättstående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor för dina kryogena förvaringsbehov. En mängd olika ställ i rostfritt stål rymmer lådhöjder och kvantiteter för laboratoriefrysar.
  • Lämplig för alla märken av upprättstående frysar
  • Stål, rostfritt
  • För kryogena lådor med olika kapacitet
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Produkttyp Standardställ
Array 5 x 3
Håller Lådor (15)
Material Rostfritt stål
Positioner 15
Hyllor 15
För användning med (applikation) Passar in i alla frysmärken och -modeller
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 139 mm
Höjd (metrisk) 276 mm
Djup (metriskt) 419 mm