Läs mer
Tenak™ Stående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor
Produktkod. 15290664 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (25)
Lådor (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Array Förpackningsstorlek
15290664 Lådor (20) 4 x 5 Varje
15250654 Lådor (12) 4 x 3 Varje
11501825 Lådor (16) 4 x 4 Varje
15210674 Lådor (25) 5 x 5 Varje
15250684 Lådor (12) 3 x 5 Varje
15250664 Lådor (28) 7 x 4 Varje
15250704 Lådor (10) 2 x 5 Varje
15210664 Lådor (20) 5 x 4 Varje
15268373 Lådor (15) 5 x 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15290664 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE23152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 SEK
    1367.29 SEK / Paket med 1
    Save 237.71 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använda Tenak™ Upprättstående frysställ i rostfritt stål för kryogena lådor för dina kryogena förvaringsbehov. En mängd olika ställ i rostfritt stål rymmer lådhöjder och kvantiteter för laboratoriefrysar.
  • Lämplig för alla märken av upprättstående frysar
  • Stål, rostfritt
  • För kryogena lådor med olika kapacitet
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Håller Lådor (20)
Material Rostfritt stål
Positioner 20
För användning med (applikation) Passar in i alla frysmärken och -modeller
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1 st
Djup (metriskt) 688 mm
Produkttyp Standardställ
Hyllor 20
Höjd (metrisk) 221 mm
Array 4 x 5
Bredd (metrisk) 139 mm