Läs mer
Bellingham Stanley™ Glaspolarimeterrör
Produktkod. 11960068
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11960068 100 mm Varje
1 options
Produktkod. 11960068 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 3510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5695.00 SEK
    5378.67 SEK / Paket med 1
    Save 316.33 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
  • Fyllning i mitten
  • Metalländkapslar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Polarimeterrör
Material Rostfritt stål, glas
För användning med (applikation) Aggressiva kemikalier och lösningsmedel
Diameter (metrisk) 8 mm ID
Längd (metrisk) 100 mm
Våglängd 300 till 900 nm
Volym (metrisk) 5 mL