Läs mer
Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål
Produktkod. 11703924
Change view
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk)
11703924 40 mm
11783934 50 mm
11793934 60 mm
11713944 100 mm
11703944 70 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11703924 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 5031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa lådor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål håller instrumenten säkra och säkra under steriliseringsprocessen.
  • Instrumentlådor i rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Produkttyp Steriliseringslåda
Längd (metrisk) 180 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Höjd (metrisk) 40 mm