Läs mer
Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål
Produktkod. 11703944
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Produktkod. 11703944
Brand: Agencinox™ 5052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa lådor för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål håller instrumenten säkra och säkra under steriliseringsprocessen.
  • Instrumentlådor i rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Form Rektangulär
Produkttyp Steriliseringslåda
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) 70 mm