Läs mer
Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål
Beskrivning
- Instrumentlådor i rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Steriliseringslåda |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |