Läs mer
Agencinox™ Steriliseringslådor i rostfritt stål
Höjd (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Beskrivning
- Instrumentlådor i rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Steriliseringslåda |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Bredd (metrisk) | 90 mm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |