Läs mer
Sampling Systems™ Omrörarpaddlar i rostfritt stål
Produktkod. 15521802 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
240 mm
300 mm
Produkttyp:
Paddla
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15521802
Brand: Sampling Systems™ A9161000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för hållbarhet. Sampling Systems™ Omrörarpaddlar i rostfritt stål är idealiska för användning i farmaceutiska och hygieniska applikationer.
  • Sprickfri konstruktion
  • 316L rostfritt stål
  • Satinfinish
  • Robust konstruktion
  • BSE/TSE-fri
Specifikationer
Produkttyp Paddla
Material Rostfritt stål (316L)
Beskrivning Blad med hål
Avsluta Polerad
Längd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) kniv 240 mm
Bredd (metrisk) kniv 125 mm