Läs mer
Fisherbrand™ Omrörningsaxlar i rostfritt stål
Produktkod. 12396667 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Ankarblad
Paddelblad, 6 hål
Vikt (metrisk):
0,01 kg
0,99 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12396667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med överliggande omrörarenheter. Fisherbrand™ Skaft av rostfritt stål hjälper till att undvika spill och säkerställer en jämn, noggrann omrörning.
  • Finns med antingen ankare eller 6-håls skovelblad
  • Ekonomiskt prissatt
  • Optimal kemikaliebeständighet
Specifikationer
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Inkluderar Ankarblad
Kvantitet 1 vardera
Typ Omrörarskaft
Vikt (metrisk) 0,01 kg
Material Rostfritt stål