Läs mer
Fisherbrand™ Omrörningsaxlar i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Ankarblad
Paddelblad, 6 hål
Vikt (metrisk):
0,01 kg
0,99 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Overhead omrörare |
| Inkluderar | Ankarblad |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Omrörarskaft |
| Vikt (metrisk) | 0,01 kg |
| Material | Rostfritt stål |