Läs mer
Velp Scientifica™ Overheadblandare omröraraxel, rostfritt stål
Produktkod. 10568295 Handla allt Velp Produkter
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
450 mm
Diameter (metrisk) axel:
7 mm
Inkluderar:
Fast blad
Flytande blad
Fällbart blad
Propeller
Turbin
Turbopropeller
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Inkluderar Förpackningsstorlek
10568295 400 mm 7 mm Propeller Varje
15349644 400 mm 7 mm Fast blad Varje
15353291 400 mm 7 mm Flytande blad Varje
11306240 400 mm 7 mm Fällbart blad Varje
15336161 450 mm 7 mm Turbin Varje
15359644 450 mm 7 mm Turbopropeller Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10568295 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00001307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.56 SEK
    940.31 SEK / Paket med 1
    Save 136.25 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrusta din overheadmixer med detta fastbladiga, rostfria omrörarskaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer Omröraraxel, rostfritt stål är ett av många alternativ för omrörningsaxel som är tillgängliga för att tillgodose dina omrörningsbehov.
Velp Scientifica™ Omröraraxel i rostfritt stål finns i en mängd olika blad för att möta dina behov av hastighet och viskositet.
  • Flytande blad - De två bladen som öppnas när hastigheten stiger genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i smalhalsade behållare, t.ex. kolvar
  • Fällbart blad - Bladet som automatiskt faller i linje under rotation genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i behållare med smal hals.
  • Fast blad - Genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Användning: Använd vid medelhög hastighet för att virvla lätta fasta ämnen, för flockningar, blandning av förtjockningsmedel, omrörning av slam, etc.
  • Propeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från botten mot toppen och lokal uppkomst av skjuvkrafter.
  • Turbopropeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från toppen mot botten med låga skjuvkrafter. Begränsad risk för kontakt mellan bladet och väggarna på produktens behållare.
  • Turbinblad - Genererar ett radiellt flöde med sug av produkten från toppen mot botten, med hög turbulens och höga skjuvkrafter.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 60 mm blad
Diameter (metrisk) axel 7 mm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Inkluderar Propeller
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Omrörarskaft