Beskrivning
Velp Scientifica™ Omröraraxel i rostfritt stål finns i en mängd olika blad för att möta dina behov av hastighet och viskositet.
- Flytande blad - De två bladen som öppnas när hastigheten stiger genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i smalhalsade behållare, t.ex. kolvar
- Fällbart blad - Bladet som automatiskt faller i linje under rotation genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i behållare med smal hals.
- Fast blad - Genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Användning: Använd vid medelhög hastighet för att virvla lätta fasta ämnen, för flockningar, blandning av förtjockningsmedel, omrörning av slam, etc.
- Propeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från botten mot toppen och lokal uppkomst av skjuvkrafter.
- Turbopropeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från toppen mot botten med låga skjuvkrafter. Begränsad risk för kontakt mellan bladet och väggarna på produktens behållare.
- Turbinblad - Genererar ett radiellt flöde med sug av produkten från toppen mot botten, med hög turbulens och höga skjuvkrafter.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 49 mm blad |
| Diameter (metrisk) axel | 7 mm |
| För användning med (utrustning) | Overhead omrörare |
| Inkluderar | Turbin |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Omrörarskaft |
| Vikt (metrisk) | 15 kg |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 33.06 lb. |