Läs mer
Velp Scientifica™ Overheadblandare omröraraxel, rostfritt stål
Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
450 mm
Diameter (metrisk) axel:
7 mm
Inkluderar:
Fast blad
Flytande blad
Fällbart blad
Propeller
Turbin
Turbopropeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Velp Scientifica™ Omröraraxel i rostfritt stål finns i en mängd olika blad för att möta dina behov av hastighet och viskositet.
- Flytande blad - De två bladen som öppnas när hastigheten stiger genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i smalhalsade behållare, t.ex. kolvar
- Fällbart blad - Bladet som automatiskt faller i linje under rotation genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i behållare med smal hals.
- Fast blad - Genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Användning: Använd vid medelhög hastighet för att virvla lätta fasta ämnen, för flockningar, blandning av förtjockningsmedel, omrörning av slam, etc.
- Propeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från botten mot toppen och lokal uppkomst av skjuvkrafter.
- Turbopropeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från toppen mot botten med låga skjuvkrafter. Begränsad risk för kontakt mellan bladet och väggarna på produktens behållare.
- Turbinblad - Genererar ett radiellt flöde med sug av produkten från toppen mot botten, med hög turbulens och höga skjuvkrafter.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 46 mm blad |
| Diameter (metrisk) axel | 7 mm |
| För användning med (utrustning) | Overhead omrörare |
| Inkluderar | Turbopropeller |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Omrörarskaft |
| Vikt (metrisk) | 0.15 kg |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 0.33 lb. |