Läs mer
Velp Scientifica™ Overheadblandare omröraraxel, rostfritt stål
Produktkod. p-8014170 Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
450 mm
Diameter (metrisk) axel:
7 mm
Inkluderar:
Fast blad
Flytande blad
Fällbart blad
Propeller
Turbin
Turbopropeller
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568295
Brand: Velp Scientifica™ A00001307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrusta din overheadmixer med detta fastbladiga, rostfria omrörarskaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer Omröraraxel, rostfritt stål är ett av många alternativ för omrörningsaxel som är tillgängliga för att tillgodose dina omrörningsbehov.
Velp Scientifica™ Omröraraxel i rostfritt stål finns i en mängd olika blad för att möta dina behov av hastighet och viskositet.
  • Flytande blad - De två bladen som öppnas när hastigheten stiger genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i smalhalsade behållare, t.ex. kolvar
  • Fällbart blad - Bladet som automatiskt faller i linje under rotation genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Rekommenderas särskilt för omrörning i behållare med smal hals.
  • Fast blad - Genererar ett axiellt flöde i behållaren, uppifrån och ner. Användning: Använd vid medelhög hastighet för att virvla lätta fasta ämnen, för flockningar, blandning av förtjockningsmedel, omrörning av slam, etc.
  • Propeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från botten mot toppen och lokal uppkomst av skjuvkrafter.
  • Turbopropeller - Genererar ett axiellt flöde i behållaren med sug av ämnet från toppen mot botten med låga skjuvkrafter. Begränsad risk för kontakt mellan bladet och väggarna på produktens behållare.
  • Turbinblad - Genererar ett radiellt flöde med sug av produkten från toppen mot botten, med hög turbulens och höga skjuvkrafter.
Specifikationer
Diameter (metrisk) 60 mm blad
Diameter (metrisk) axel 7 mm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Inkluderar Propeller
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Omrörarskaft