Läs mer
asecos™ Förvaringsburk i rostfritt stål med doseringskran
Produktkod. 17876516 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17876516 1 l
17866476 2 l
17886586 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17876516 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40084
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med findoseringskran av rostfritt stål (1.4301), inkl. ventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Hällburk
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Säker förvaring och dosering
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 5,20 tum.
Bredd (metrisk) 132.00 mm
Höjd (engelska) 8,46 tum.
Höjd (metrisk) 215.00 mm
Vikt (engelska) 1.59 lb.
Vikt (metrisk) 0.72 kg