Beskrivning
- Med skruvlock (säkrad mot förlust) övertrycksventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Safety Can |
| Kapacitet (engelska) | 0,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Safe storage |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 6,22 tum. |
| Bredd (metrisk) | 158.00 mm |
| Höjd (engelska) | 8,90 tum. |
| Höjd (metrisk) | 226.00 mm |
| Visa mer |