Läs mer
asecos™ Förvaringsburk i rostfritt stål med skruvlock
Produktkod. 17856506 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17856506 1 l
17856346 2 l
17826516 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17856506 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40081
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsbehållaren i rostfritt stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med skruvlock (säkrad mot förlust) övertrycksventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Färg Grå
För användning med (applikation) Säker förvaring
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 5,20 tum.
Bredd (metrisk) 132.00 mm
Höjd (engelska) 7,13 tum.
Höjd (metrisk) 181.00 mm
Vikt (engelska) 1.59 lb.
Vikt (metrisk) 0.72 kg