Läs mer
asecos™ Förvaringsburk i rostfritt stål med skruvlock
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Beskrivning
- Med skruvlock (säkrad mot förlust) övertrycksventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Safety Can |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Safe storage |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 5,20 tum. |
| Bredd (metrisk) | 132.00 mm |
| Höjd (engelska) | 7,13 tum. |
| Höjd (metrisk) | 181.00 mm |
| Visa mer |