Läs mer
S Murray and Co™ Storknäbbfjädertång i rostfritt stål
Produktkod. 12700926
Change view
Längd (metrisk):
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12700926 110 mm Varje
1 options
Produktkod. 12700926 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E017/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75 SEK
    54.22 SEK / Paket med 1
    Save 5.53 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för en mängd olika life science-applikationer. S Murray™ Storknäbbfjädertång i rostfritt stål är idealisk för större och mindre operationer.
  • Rostfritt stål
  • Längd: 10mm
Specifikationer
Produkttyp Storknäbbfjädertång
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 110 mm