Läs mer
Socorex™ Raka dränkare i rostfritt stål
Längd (metrisk):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Beskrivning
- Rostfritt stål
- Olika längder för att tillgodose matningsbehov
- Autoklaveringsbar
- Återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Dränkande kanyl |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 102 mm |