Läs mer
Socorex™ Raka dränkare i rostfritt stål
Produktkod. 11888432
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11888432 25 mm Paket med 3
11838442 51 mm Paket med 3
11878442 102 mm Paket med 2
11873193 203 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11888432 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 376.0925S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.34 SEK
    306.13 SEK / Paket med 3
    Save 63.21 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använda Socorex™ Raka dränkare i rostfritt stål för utfodring och dosering av djur. Dessa precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål är idealiska för tillförsel av vätska och är återanvändbara eftersom de är autoklaverbara.
  • Rostfritt stål
  • Olika längder för att tillgodose matningsbehov
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dränkande kanyl
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 25 mm