Läs mer
Socorex™ Raka dränkare i rostfritt stål
Produktkod. p-8007532
Längd (metrisk):
25 mm
51 mm
102 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Produktkod. 11888432
Brand: Socorex™ 376.0925S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Socorex™ Raka dränkare i rostfritt stål för utfodring och dosering av djur. Dessa precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål är idealiska för tillförsel av vätska och är återanvändbara eftersom de är autoklaverbara.
  • Rostfritt stål
  • Olika längder för att tillgodose matningsbehov
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Dränkande kanyl
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 25 mm