Läs mer
CELLPATH ROSTFRITT STÅL SUPA MEGA MODERFARTYGS BASFORM
Produktkod. 30226280
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
30226280 Grå
1 options
Produktkod. 30226280 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer GBC601405C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.11 SEK
    470.03 SEK / Paket med 5
    Save 379.08 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Supa Mega rostfri stålbasform har extra djupa sidoväggar som gör det möjligt att hälla vax i kassetten under inbäddningen utan risk för vaxläckage.
  • Viktiga fördelar:
  • Återanvändbar
  • Staplingsbar för att minska lagringsutrymme
  • Ett brett utbud av storlekar finns tillgängliga
  • Inre runda hörn möjliggör enkel borttagning av vaxblocket
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Längd (metrisk) 60 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Längd (engelska) 60 mm
Bredd (engelska) 45 mm
Djup (metriskt) 8 mm
Djup (engelska) 8 mm