Läs mer
CELLPATH ROSTFRITT STÅL SUPA MEGA SLIM BASFORM
Produktkod. 30226279
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
30226279 Grå
1 options
Produktkod. 30226279 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer GBC601405B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.11 SEK
    470.03 SEK / Paket med 5
    Save 379.08 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Supa Mega rostfri stålbasform har extra djupa sidoväggar som gör att vaxet kan dekanteras i kassetten under inbäddningen utan risk för vaxläckage.
  • Viktiga fördelar:
  • Återanvändbar
  • Staplingsbar för att minska lagringsutrymme
  • Ett brett utbud av storlekar finns tillgängliga
  • Inre runda hörn möjliggör enkel borttagning av vaxblocket
Specifikationer
Produkttyp Basform
Material Rostfritt stål
Färg Grå
Längd (metrisk) 60 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Längd (engelska) 60 mm
Bredd (engelska) 45 mm
Djup (metriskt) 8 mm
Djup (engelska) 8 mm