Läs mer
IKA™ Stödstång i rostfritt stål
Produktkod. 10120881 Handla allt IKA Produkter
Change view
Längd (metrisk):
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10120881 450 mm Varje
1 options
Produktkod. 10120881 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0001545100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1206.44 SEK
    984.82 SEK / Paket med 1
    Save 221.62 SEK
    18% Av
I lager
Använd denna stav för alla magnetomrörare med M 10 gängad bussning. IKA™ Stödstänger i rostfritt stål har en robust AISI 304-konstruktion av rostfritt stål.
  • Diameter: 10 mm
  • Längd: 450 mm
Beställningsinfo
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 450 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Stödstång
Material Rostfritt stål